Learn More
p-toluenosulfonato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Toluene-4-sulphonate |
| CAS | 80-48-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 H10 O3 S |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Methyl Toluene-4-sulphonate, Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, methyl ester (9CI, ACI), p-Toluenesulfonic acid, methyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Methyl 4-methylbenzenesulfonate, Methyl p-methylbenzenesulfonate, Methyl p-toluenesulfonate, Methyl p-tosylate, Methyl toluene-4-sulfonate, Methyl toluenesulfonate, Methyl tosylate, NSC 406335, p-Methylbenzenesulfonic acid methyl ester, Toluene-4-sulfonic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| Nombre IUPAC | metil 4-metilbencenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 186.23 |
| Mostrar más |