Learn More
p-toluenosulfonato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Toluene-4-sulphonate |
| CAS | 80-48-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 H10 O3 S |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Methyl Toluene-4-sulphonate, Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, methyl ester (9CI, ACI), p-Toluenesulfonic acid, methyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Methyl 4-methylbenzenesulfonate, Methyl p-methylbenzenesulfonate, Methyl p-toluenesulfonate, Methyl p-tosylate, Methyl toluene-4-sulfonate, Methyl toluenesulfonate, Methyl tosylate, NSC 406335, p-Methylbenzenesulfonic acid methyl ester, Toluene-4-sulfonic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| Nombre IUPAC | metil 4-metilbencenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 186.23 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?