Learn More
Metílico p-Toluato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Methylbenzoate |
| CAS | 99-75-2 |
| Fórmula molecular | C9 H10 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzoic acid, 4-methyl-, methyl ester, p-Toluic acid, methyl ester (6CI,8CI), 4-(Methoxycarbonyl)toluene, 4-Methylbenzoic acid methyl ester, Methyl 4-methylbenzoate, Methyl 4-toluate, Methyl p-methylbenzoate, Methyl p-toluate, Methyl p-toluenecarboxylate, NSC 24761, p-(Methoxycarbonyl)toluene, p-Carbomethoxytoluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O2/c1-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(C)cc1 |
| Nombre IUPAC | metil 4-metilbenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 150.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0681 |