Learn More
p-toluato de metilo, 99%
Código de producto. 11915001 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
100 g
2.50 Kg
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11915001 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
10711832 100 g Frasco de vidrio 100 g
10796953 250 g Frasco de vidrio 250 g
10713624 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11915001 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 414960100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS : 99-75-2 | C9H10O2| 150,18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-75-2
Número MDL MFCD00008441
Clave InChI QSSJZLPUHJDYKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl p-toluate, methyl-p-toluate, p-carbomethoxytoluene, methyl 4-toluate, 4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl p-methylbenzoate, benzoic acid, 4-methyl-, methyl ester, 4-methoxycarbonyl toluene, p-toluic acid, methyl ester, methyl p-toluenecarboxylate
PubChem CID 7455
Nombre IUPAC metil 4-metilbenzoato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl p-toluate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 32.0°C to 35.0°C
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 220.0°C to 223.0°C
Temperatura de inflamación 90°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula molecular C9H10O2
Fórmula lineal CH3C6H4COOCH3
Cantidad 10 kg
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in ethanol,ether
Peso molecular (g/mol) 150.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl p-toluate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación