Learn More
Metil p-toluato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436326 100 g 100 g
11446326 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11436326 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23111.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-75-2 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-75-2
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.177
Número MDL MFCD00008441
Clave InChI QSSJZLPUHJDYKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl p-toluate, methyl-p-toluate, p-carbomethoxytoluene, methyl 4-toluate, 4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl p-methylbenzoate, benzoic acid, 4-methyl-, methyl ester, 4-methoxycarbonyl toluene, p-toluic acid, methyl ester, methyl p-toluenecarboxylate
PubChem CID 7455
Nombre IUPAC metil 4-metilbenzoato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl p-toluate
Punto de fusión 32°C to 35°C
Densidad 1.06
Punto de ebullición 221°C to 224°C
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Olor Stench
Cantidad 100 g
Beilstein 1100609
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 99%