Learn More
P-hidroxibenzoato de metilo, MP Biomedicals™
Código de producto. 11413580 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11413580 500 g
11403580 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11413580 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02102341.5
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Se utiliza como conservante en alimentos, bebidas y cosméticos. P-hidroxibenzoato de metilo, MP Biomedicals es el éster metílico del ácido p-hidroxibenzoico. Se puede utilizar para inhibir el crecimiento de levaduras y también se puede utilizar como agente antimicrobiano para bacterias anaerobias grampositivas.
El p-hidroxibenzoato de metilo debe suspenderse primero en etanol, ya que no se disuelve fácilmente en agua. Se indica que tiene algunas propiedades feromonales.
CAS 99-76-3
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Clave InChI LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m
PubChem CID 7456
ChEBI CHEBI:31835
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Punto de fusión 124 °C a 131 °C
Punto de ebullición 270 °C a 280 °C
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Ligeramente soluble en agua (1g/400mL); soluble en aceite caliente (1g/40mL) o glicerol tibio (1g/70mL); libremente soluble en alcohol (50mg/mL metanol, solución clara e incolora), acetona o éter.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.1
Forma física Polvo cristalino