Learn More
Metil-p-hidroxibenzoato, 99,83 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11433580 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433580 5 kg 5 Kg
11423580 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433580 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210234105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    643.00€
    612.15€ / 5 Kg
    Ahorro 30.85€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
CAS 99-76-3
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Clave InChI LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m
PubChem CID 7456
ChEBI CHEBI:31835
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl-p-hydroxybenzoate
Color Blanco
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.1
Porcentaje de pureza 99.83%
Forma física Polvo cristalino
Nombre del producto
  • Methyl-p-Hydroxybenzoate
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl p-Hydroxybenzoate