Learn More
Metil-p-hidroxibenzoato, 99,83 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11423580 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423580 1 kg 1 Kg
11433580 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11423580 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210234101
CAS 99-76-3
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Clave InChI LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m
PubChem CID 7456
ChEBI CHEBI:31835
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl-p-hydroxybenzoate
Color Blanco
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.1
Porcentaje de pureza 99.83%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl p-Hydroxybenzoate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl p-Hydroxybenzoate