Learn More
Metilo Oxirano-2-carboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Oxirane-2-carboxylate |
| CAS | 4538-50-5 |
| Fórmula molecular | C4H6O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methyl Oxiranecarboxylate, Methyl 2,3-Epoxypropanoate, Methyl 2,3-Epoxypropionate, Methyl Glycidate, Methyl Oxiran-2-carboxylate, Methyl Oxiranecarboxylic Acid Ester, Methyl Glycidic Acid Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C1CO1 |
| Nombre IUPAC | Metil oxirano-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 102.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.0317 |