Learn More
Oxindol-6-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Oxindole-6-carboxylate |
| CAS | 14192-26-8 |
| Fórmula molecular | C10H9NO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Oxo-6-indolinecarboxylic Acid Methyl Ester, 6-(Methoxycarbonyl)-2-indolone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO3/c1-14-10(13)7-3-2-6-5-9(12)11-8(6)4-7/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | COC(=O)c1ccc2CC(=O)Nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-oxo-1,3-dihidroindol-6-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 191.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.0582 |