Learn More
Cloruro de oxalilo metílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397996 100 g 100 g
11377996 5 g 5 g
11387996 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13258.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.62€
    246.65€ / 100 g
    Ahorro 39.97€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5781-53-3 | C3H3ClO3 | 122.504 g/mol
Methyl oxalyl chloride is used as a synthetic reagent. It serves as a reagent in the synthesis of fused coumarins, substituted isoxazoles and heterocycles. Further, it is used in intramolecular Wittig reactions, and iron-mediated cleavage of C-C bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de oxalilo metílico se utiliza como reactivo sintético y como reactivo en la síntesis de cumarinas fusionadas, isoxazoles sustituidos y heterociclos. Además, se usa en reacciones de Wittig intramoleculares y en la escisión mediada por hierro de los enlaces C-C.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agua, agentes oxidantes, alcoholes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5781-53-3
Fórmula molecular C3H3ClO3
Peso molecular (g/mol) 122.504
Número MDL MFCD00000705
Clave InChI ZXUQEPZWVQIOJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl oxalyl chloride, methyl chloroglyoxylate, methyl chlorooxoacetate, chloroglyoxylic acid methyl ester, acetic acid, chlorooxo-, methyl ester, methyl chlorocarbonyl formate, methyloxalylchloride, methyl chloro oxo acetate, methylchlorooxoacetate, methyl 2-chloro-2-oxo-acetate
PubChem CID 79846
Nombre IUPAC 2-cloro-2-oxoacetato de metilo
SMILES COC(=O)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl oxalyl chloride
Densidad 1.332
Punto de ebullición 115°C to 118°C
Temperatura de inflamación 46°C (114°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.419
Cantidad 100 g
Número UN UN2920
Beilstein 1071541
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.51
Porcentaje de pureza 97%