Learn More
Cloruro de oxalilo metílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10377820 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10377820 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10502354 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10377820 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 166000250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5781-53-3 | C3H3ClO3 | 122.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5781-53-3
Fórmula molecular C3H3ClO3
Peso molecular (g/mol) 122.51
Número MDL MFCD00000705
Clave InChI ZXUQEPZWVQIOJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl oxalyl chloride, methyl chloroglyoxylate, methyl chlorooxoacetate, chloroglyoxylic acid methyl ester, acetic acid, chlorooxo-, methyl ester, methyl chlorocarbonyl formate, methyloxalylchloride, methyl chloro oxo acetate, methylchlorooxoacetate, methyl 2-chloro-2-oxo-acetate
PubChem CID 79846
Nombre IUPAC 2-cloro-2-oxoacetato de metilo
SMILES COC(=O)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl oxalyl chloride
Densidad 1.3300g/mL
Punto de ebullición 118°C to 120°C
Temperatura de inflamación 46°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCOCO2CH3
Índice de refracción 1.4179 to 1.4199
Cantidad 25 mL
Beilstein 02, 541
Gravedad específica 1.33
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.51
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl oxalyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.