Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl orotate |
| Punto de fusión | 244°C |
| Color | Marrón o blanco a amarillo |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 25, 254 |
| Índice Merck | 15, 6972 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in 1n nh4oh |
| Mostrar más |