Learn More
Orotato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10104840 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10104840 25 g Frasco de vidrio 25 g
10444145 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10104840 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208780250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6153-44-2 | C6H6N2O4 | 170.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6153-44-2
Fórmula molecular C6H6N2O4
Peso molecular (g/mol) 170.12
Número MDL MFCD00010564
Clave InChI UUTDWTOZAWFKFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl orotate, orotic acid methyl ester, methyl 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate, unii-41c6ifg4mq, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-, methyl ester, 6-carbomethyoxyuracil, 41c6ifg4mq, methyl 2,6-dihydroxypyrimidine-4-carboxylate, methyl 2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate, methyl 2,6-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-4-carboxylate
PubChem CID 80257
Nombre IUPAC Metil 2,4-dioxo-1H-pirimidina-6-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl orotate
Punto de fusión 244°C
Color Marrón o blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 25, 254
Índice Merck 15, 6972
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in 1n nh4oh
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.12
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo