Learn More
Alfa Aesar™ Methyl orotate, 97%
Código de producto. 15411519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15411519 5 g 5 g
15401519 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15411519 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H64351.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6153-44-2
Fórmula molecular C6H6N2O4
Peso molecular (g/mol) 170.12
Número MDL MFCD00010564
Clave InChI UUTDWTOZAWFKFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl orotate, orotic acid methyl ester, methyl 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate, unii-41c6ifg4mq, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-, methyl ester, 6-carbomethyoxyuracil, 41c6ifg4mq, methyl 2,6-dihydroxypyrimidine-4-carboxylate, methyl 2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate, methyl 2,6-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-4-carboxylate
PubChem CID 80257
Nombre IUPAC methyl 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl orotate
Punto de fusión 240°C to 244°C
Color Yellow
Cantidad 5 g
Beilstein 881031
Índice Merck 14,6876
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Powder