Learn More
Thermo Scientific Chemicals Naranja de metilo xilenocianol, solución en agua
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Orange-xylene cyanol solution in water |
| CAS | 62758-15-0 |
| Fórmula molecular | C39H41N5Na2O10S3 |
| Número MDL | MFCD00077269 |
| Clave InChI | DLSJBPNVZNTATN-MXBKRXPOSA-L |
| SMILES | CCNC1=C(C=C(C=C1)C(=C2C=CC(=NCC)C(=C2)C)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)[O-])O)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| Nombre IUPAC | disodio; 4-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzensulfonato; 4-[(E)-[4-(etilamino)-3-metilfenilo]-(4-etilimino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]-2-hidroxi-5-sulfobensulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 881.942 |
| PubChem CID | 90474202 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 865.96 |
| Mostrar más |