Learn More
Naranja de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl orange |
| CAS | 547-58-0 |
| Fórmula molecular | C14 H14 N3 O3 S . Na |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Benzenesulfonic acid, 4-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-, sodium salt (9CI), Benzenesulfonic acid, p-[[p-(dimethylamino)phenyl]azo]-, sodium salt (8CI), Orange III (6CI), 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonic acid sodium salt, Acid Orange 52, Albion Methyl Orange, C.I. 13025, C.I. Acid Orange 52, Diazoben, Eniamethyl Orange, Gold orange, Helianthine, Helianthine B, KCA Methyl Orange, Methyl Orange B, Methyl orange, Orange 3, Sodium 4-(dimethylamino)azobenzene-4'-sulfonate, Sodium 4-[(4-dimethylamino)phenyldiazenyl]benzenesulfonate, Sodium 4-[4-(dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonate, Sodium 4'-(dimethylamino)azobenzene-4-sulfonate, Sodium p-[[p-(dimethylamino)phenyl]azo]benzenesulfonate, Sodium p-dimethylaminoazobenzenesulfonate, Tropaeolin D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15N3O3S.Na/c1-17(2)13-7-3-11(4-8-13)15-16-12-5-9-14(10-6-12)21(18,19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b16-15+; |
| SMILES | [Na].O=S(=O)(O)C1=CC=C(N=NC2=CC=C(C=C2)N(C)C)C=C1 |
| Nombre IUPAC | sodio;4-[(E)-[4-(dimetilamino)fenil]azo]bencenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 327.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.0654 |