Learn More
Solución de naranja de metilo, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15674290 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15674290 500 mL 500 ml
15664290 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15674290 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 34576500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Indicador, 0,1 %, reactivo farmacopea farmacopea
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 547-58-0
Fórmula molecular C14H14N3NaO3S
Peso molecular (g/mol) 327.334
Número MDL MFCD00007502
Clave InChI STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23673835
Nombre IUPAC sodio;4-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzenesulfonato
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Orange solution
Número UN UN1993
Beilstein 4732884
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.33g/mol
Porcentaje de pureza 0.10%
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 39°C (102.2°F)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl Orange solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 4-(4-dimethylaminophenylazo)benzenesulphonate