Learn More
Naranja de metilo, puro, solución al 0,04 %, C.I.1325, grado indicador, Fisher Chemical
Código de producto. 10579000 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
10579000 500 mL 500 ML
1 options
Código de producto. 10579000 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/5000L/08
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Número MDL 7502
Envase Frasco de vidrio ámbar
Color De naranja a rojo
pH 6.5 to 8
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl orange solution, 0.04%, contains methylated spirit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Methyl alcohol, C.I. Acidorange 52