Learn More
Methyl Orange, Pure, Indicator Grade, Solid, C.I.13025, Fisher Chemical™
Código de producto. 10753611 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
10753611 25 g 25 g
10192050 100 g 100 GR
2 options
Código de producto. 10753611
Marca: Fisher Chemical M/5000/46
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 547-58-0
Fórmula molecular C14H14N3NaO3S
Peso molecular (g/mol) 327.334
Número MDL 7502
Clave InChI STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23673835
Nombre IUPAC sodio;4-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzenesulfonato
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión 300°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.32g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Naranja
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl Orange
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.