Learn More
Indicador naranja de metilo, reactivo farmacopea europea, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15663820 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1.50 Kg
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15663820 250 g Frasco de vidrio 250 g
15653820 100 g Frasco de vidrio 100 g
15643820 1.5 kg Glass Bottle 1.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15663820 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 32624250G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Indicador, react. farmacopea farmacopea
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 547-58-0
Fórmula molecular C14H14N3NaO3S
Peso molecular (g/mol) 327.334
Número MDL MFCD00007502
Clave InChI STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Helianthin
PubChem CID 23673835
Nombre IUPAC sodio;4-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzenesulfonato
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl Orange
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Número UN UN3143
Beilstein 4732884
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.33g/mol
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad Complies for sensitivity
Intervalo de transición visual 3.0 to 4.4
Color Naranja
pH 3.0 to 4.4 (pink to yellow)
Cantidad 250 g
Forma física Polvo cristalino