Learn More
Indicador naranja de metilo, reactivo farmacopea europea, Honeywell™ Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Orange |
| Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. |
| Número UN | UN3143 |
| Beilstein | 4732884 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.33g/mol |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Idoneidad | Complies for sensitivity |
| Intervalo de transición visual | 3.0 to 4.4 |
| Color | Naranja |
| pH | 3.0 to 4.4 (pink to yellow) |
| Mostrar más |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Methyl Orange
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium 4-(4- dimethylaminophenylazo) benzenesulphonate
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?