Learn More
Thermo Scientific Chemicals Naranja de metilo, indicador
Código de producto. 10533701 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10533701 100 g Frasco de vidrio 100 g
10427930 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10533701 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 151421000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.10€
    44.65€ / 100 g
    Ahorro 4.45€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327.334 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 547-58-0
Fórmula molecular C14H14N3NaO3S
Peso molecular (g/mol) 327.334
Número MDL MFCD00007502
Clave InChI STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise
PubChem CID 23673835
Nombre IUPAC sodio;4-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzenesulfonato
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Orange
Punto de fusión >300.0°C
Beilstein 16, 331
Índice Merck 15, 6178
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 461 to 469nm (in 0.01N NaOH)
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.32
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual from pH 3.2 (pink or red)to pH 4.4 (yellow-orange)
Color Naranja
Cantidad 100 g
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl Orange
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.