Learn More
Thermo Scientific Chemicals Naranja de metilo, ACS
Código de producto. 11373397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11373397 25 g 25 g
11383397 5 g 5 g
11393397 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11373397 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 017874.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327.334 g/mol
Methyl orange is a pH indicator frequently used in titrations, also used for histological microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 547-58-0
Fórmula molecular C14H14N3NaO3S
Peso molecular (g/mol) 327.334
Número MDL MFCD00007502
Clave InChI STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Acid Orange 52; C.I. 13025
PubChem CID 23673835
Nombre IUPAC sodio;4-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzenesulfonato
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Orange
Punto de fusión >300°C
Número UN UN3143
Beilstein 4732884
Índice Merck 14,6105
Información de solubilidad Soluble in 500 parts water; More soluble in hot water
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.34
Grado ACS
Olor Weak, characteristic
Color Naranja
pH 6.5
Cantidad 25 g
Forma física cristalino/a/s
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl Orange, ACS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Acid Orange 52