Learn More
Thermo Scientific Chemicals Naranja de metilo
Código de producto. 11498227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498227 500 g 500 g
11488227 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498227 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A17604.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327.334 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El naranja de metilo es un indicador de pH utilizado en las valoraciones de ácidos. También se utiliza para microscopía histológica. Además, se utiliza como contratinción al cristal violeta en la tinción de los tubos de polen.
Solubilidad
Soluble en etanol. Parcialmente soluble en agua caliente. Ligeramente soluble en agua fría y pirimidina. Insoluble en éter y alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 547-58-0
Fórmula molecular C14H14N3NaO3S
Peso molecular (g/mol) 327.334
Número MDL MFCD00007502
Clave InChI STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Acid Orange 52; C.I. 13025
PubChem CID 23673835
Nombre IUPAC sodio;4-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzenesulfonato
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Orange
Punto de fusión >300°C
Número UN UN3143
Beilstein 4732884
Índice Merck 14,6105
Información de solubilidad Soluble in ethanol. Partially soluble in hot water. Slightly soluble in cold water and pyrimidine. Insoluble in ether and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.34
Olor Weak, Characteristic
pH 6.5
Cantidad 500 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl Orange, ACS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Acid Orange 52