Learn More
Thermo Scientific Chemicals Naranja de metilo
Código de producto. 10615501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 GR
25 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10615501 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10299930 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10724004 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10615501 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 414660250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327.334 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 547-58-0
Fórmula molecular C14H14N3NaO3S
Peso molecular (g/mol) 327.334
Número MDL MFCD00007502
Clave InChI STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise
PubChem CID 23673835
Nombre IUPAC sodio;4-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzenesulfonato
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Nombre del producto químico o material Methyl Orange
Punto de fusión >300.0°C
Nombre de nota Pure
Claridad Passes Test
Beilstein 16, 331
Índice Merck 15, 6178
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.32
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual from pH 3.2 (pink or red) to pH 4.4 (yellow)
Color Naranja
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino fino
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl Orange
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.