Learn More
Naranja de metilo a 1 g/l en solución indicadora de agua, Chem Lab
Código de producto. 11993333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
11993333 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 11993333 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL06.1302.0250
Especificaciones
Color Naranja
CAS 547-58-0
Punto de ebullición 100°C
Punto de fusión 0°C
Concentración 1 g/L
Densidad 1 g/mL
Peso molecular (g/mol) 327.34
Envase Polietileno
Métodos Standard test method: ASTM D-974, D-664, D-3712
pH 3.1 to 4.4
Cantidad 250 mL
Forma física Líquido