Learn More
Metil oleato, técnico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10434315 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 KG
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10434315 5 kg Tambor de plástico 5 KG
10760672 500 g Frasco de vidrio 500 g
10760482 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10434315 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 414640050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.00€
    176.65€ / 5 Kg
    Ahorro 31.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 67762-38-3 | C19H36O2 | 296.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67762-38-3
Fórmula molecular C19H36O2
Peso molecular (g/mol) 296.50
Número MDL MFCD00009578
Clave InChI QYDYPVFESGNLHU-ZHACJKMWSA-N
Sinónimo methyl oleate, oleic acid methyl ester, methyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, methyl ester, edenor metio5, methyl z-9-octadecenoate, methyl-cis-oleate, exceparl m-ol, emery, oleic acid ester, esterol 112
PubChem CID 5364509
ChEBI CHEBI:27542
Nombre IUPAC metil (Z)-octadec-9-enoato
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl oleate
Punto de fusión -20.0°C
Color Amarillo a ámbar
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 186.0°C (9.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 180°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOCH3
Índice de refracción 1.4510 to 1.4580
Cantidad 5 kg
Gravedad específica 0.87
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Viscosidad 6.829 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.48
Porcentaje de pureza ≥55%
Grado Técnico
Forma física Líquido aceitoso