Learn More
Oleato de metilo, 99%, TRC
Código de producto. 30468576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30468576 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30468576 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33011110G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleic Acid Methyl Ester
CAS 112-62-9
Fórmula molecular C19 H36 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 9-Octadecenoic acid, methyl ester, Z)-, Oleic acid, methyl ester (6CI,8CI), 9(Z)-Octadecenoic acid methyl ester, Methyl 9(Z)-octadecenoate, Methyl oleate, Methyl cis-9-octadecenoate, cis-Oleic acid methyl ester, Oleic Acid Methyl Ester, 9-Octadecenoic acid, methyl ester, (9Z)-
Fórmula InChI InChI=1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Nombre IUPAC metil (Z)-octadec-9-enoato
Peso molecular (g/mol) 296.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.2715