Learn More
Octanoato de metilo, TRC
Código de producto. 30004613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30004613 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30004613 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32449010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caprylic Acid Methyl Ester
CAS 111-11-5
Fórmula molecular C9 H18 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Octanoic Acid Methyl Ester, Octanoic acid, methyl ester, Agnique ME 890, Caprylic acid methyl ester, Methyl caprylate, Methyl n-octanoate, Methyl octanoate, NSC 3710, Pastell M 08, Pastell M 8, Radia 7984, Uniphat A 20, Witconol 1095, Witconol 2309
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCC(=O)OC
Nombre IUPAC octanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 158.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1307