Learn More
Octanoato de metilo-d15, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Octanoate-d15 |
| CAS | 1219798-91-0 |
| Fórmula molecular | C9 D15 H3 O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Methyl Octanoate-d15, Octanoic-d15 Acid Methyl Ester, Octanoic acid methyl ester-d15, Methyl caprylate-d15, Octanoic Acid Methyl Ester D15, Methyl Octanoate-D15 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecadeuteriooctanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 173.3305 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.2248 g/mol |
| Mostrar más |