Learn More
Metil octanoato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10107090 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10107090 25 g Frasco de vidrio 25 g
10381631 100 g Frasco de vidrio 100 g
10045710 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10107090 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 414620250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 111-11-5 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-11-5
Fórmula molecular C9H18O2
Peso molecular (g/mol) 158.24
Número MDL MFCD00009551
Clave InChI JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl caprylate, caprylic acid methyl ester, methyl n-octanoate, octanoic acid, methyl ester, uniphat a20, octanoic acid methyl ester, methyl octylate, methyl caprylate natural, unii-7mo740x6ql, fema no. 2728
PubChem CID 8091
ChEBI CHEBI:87432
Nombre IUPAC octanoato de metilo
SMILES CCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl octanoate
Nombre de nota 99%
Acidez 1mg KOH/g max.
Color Incolora
Densidad 0.8780g/mL
Punto de ebullición 79.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)6COOCH3
Índice de refracción 1.4165 to 1.4185
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.878
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido