Learn More
Metil octanoato, 99 %, patrón analítico para GC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15550634 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15550634 5 g 5 g
15540634 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15550634 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460350050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    97.10€ / 5 g
    Ahorro 3.90€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 111-11-5 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-11-5
Fórmula molecular C9H18O2
Peso molecular (g/mol) 158.24
Clave InChI JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl caprylate, caprylic acid methyl ester, methyl n-octanoate, octanoic acid, methyl ester, uniphat a20, octanoic acid methyl ester, methyl octylate, methyl caprylate natural, unii-7mo740x6ql, fema no. 2728
PubChem CID 8091
ChEBI CHEBI:87432
Nombre IUPAC octanoato de metilo
SMILES CCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl octanoate
Densidad 0.8780g/mL
Punto de ebullición 79.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula lineal CH3(CH2)6COOCH3
Índice de refracción 1.4165 to 1.4185
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.878
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.24
Porcentaje de pureza 99%