Learn More
Clorhidrato de octahidro-1H-indol-2-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Octahydro-1H-indole-2-carboxylate Hydrochloride |
| CAS | 195878-03-6 |
| Fórmula molecular | C10H17NO2 . HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1H-Indole-2-carboxylic acid, octahydro-, methyl ester, hydrochloride (1:1) (ACI), 1H-Indole-2-carboxylic acid, octahydro-, methyl ester, hydrochloride (9CI), Methyl octahydro-1H-indole-2-carboxylate hydrochloride, Octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17NO2.ClH/c1-13-10(12)9-6-7-4-2-3-5-8(7)11-9;/h7-9,11H,2-6H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)C1CC2CCCCC2N1 |
| Nombre IUPAC | metil 2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahidro-1H-indol-2-carboxilato;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 219.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.1026 |