Learn More
o-tolilacetato de metilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11312327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312327 5 g 5 g
11322327 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09877.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El o-tolilacetato de metilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40851-62-5
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.20
Número MDL MFCD00082780
Clave InChI BLEMRRXGTKTJGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl o-tolylacetate, methyl 2-2-methylphenyl acetate, methyl 2-o-tolylacetate, methyl 2-o-tolyl acetate, methyl 2-methylphenylacetate, methyl 2-methylphenyl-acetate, methyl 2-methylphenyl acetate, methyl 2-methyl phenyl acetate, 2-methylbenzeneacetic acid methyl ester, 2-methylphenyl acetic acid methyl ester
PubChem CID 7021479
Nombre IUPAC 2-(2-metilfenil)acetato de metilo
SMILES COC(=O)CC1=CC=CC=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl o-tolylacetate
Punto de ebullición 70°C to 71°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.511
Cantidad 5 g
Beilstein 2208739
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21
Porcentaje de pureza 98%