Learn More
o-Toluato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467647 25 g 25 g
11477647 100 g 100 g
11487647 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15695.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89-71-4 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
It has been used in the preparation of 2-(azidomethyl)benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha utilizado en la preparación de ácido 2-(azidometil)benzoico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener lejos de fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-71-4
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.177
Número MDL MFCD00008428
Clave InChI WVWZECQNFWFVFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl o-toluate, methyl orthotoluate, o-toluic acid, methyl ester, methyl o-methylbenzoate, methyl toluate, benzoic acid, 2-methyl-, methyl ester, 2-methylbenzoic acid methyl ester, o-toluic acid methyl ester, methyl-o-methyl benzoate, 2-methyl methylbenzoate
PubChem CID 33094
Nombre IUPAC 2-metilbenzoato de metilo
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl o-toluate
Densidad 1.072
Punto de ebullición 207°C to 208°C
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Índice de refracción 1.519
Cantidad 25 g
Beilstein 2041846
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl o-toluate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl o-toluate