Learn More
Nonanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nonanoic acid methyl ester |
| CAS | 1731-84-6 |
| Fórmula molecular | C10 H20 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Nonanoic acid-methyl ester, Nonanoic acid, methyl ester (6CI, 8CI, 9CI, ACI), Methyl n-nonanoate, Methyl nonanoate, Methyl nonylate, Methyl pelargonate, Pelargonic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h3-9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | nonanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 172.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.1463 |