Learn More
Nonanoato de metilo, 95%
Código de producto. 10075103 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10075103 5 g Frasco de vidrio 5 g
10340574 25 g Frasco de vidrio 25 g
10117003 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10075103 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 385560050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1731-84-6 | C₁₄H₂₄O₂| 172,27 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1731-84-6
Fórmula molecular C10H20O2
Peso molecular (g/mol) 172.27
Número MDL MFCD00009569
Clave InChI IJXHLVMUNBOGRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl pelargonate, pelargonic acid methyl ester, methyl nonylate, nonanoic acid, methyl ester, methyl n-nonanoate, nonanoic acid methyl ester, unii-7xkd6qoh68, fema no. 2724, methyl ester nonanoic acid, 7xkd6qoh68
PubChem CID 15606
ChEBI CHEBI:44499
Nombre IUPAC nonanoato de metilo
SMILES CCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl nonanoate
Punto de fusión -30°C
Color Incolora
Densidad 0.8740g/mL
Punto de ebullición 213°C
Temperatura de inflamación 81°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7C(O)OCH3
Índice de refracción 1.4210 to 1.423
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.874
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.27
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación