Learn More
Nonadecanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nonadecanoic acid methyl ester |
| CAS | 1731-94-8 |
| Fórmula molecular | C20 H40 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Methyl nonadecanoate, Methyl nonadecylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-2/h3-19H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | Metil nonadecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 312.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.3028 |