Learn More
Metil no adecanoato, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11460439 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
11460439 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 11460439 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S4659
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Analyte (Analito)N.º de CAS:Concentración
Metil nonadecanoico1731-94-81000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Nonadecanoate
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 1731-94-8, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Forma física Líquido
Fórmula molecular C20H40O2
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI BDXAHSJUDUZLDU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Nombre IUPAC Metil nonadecanoico
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 312.538
PubChem CID 15610
Cantidad 1 mL
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio