Learn More
Methyl non-2-ynoate, ≥95%, Maybridge™
Código de producto. 10466672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10466672 10 g 10 g
10150742 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10466672 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB00926EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 111-80-8
Fórmula molecular C10H16O2
Peso molecular (g/mol) 168.236
Número MDL MFCD00009547
Clave InChI NTLJTUMJJWVCTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-nonynoate, 2-nonynoic acid methyl ester, methyl octine carbonate, methyl octyne carbonate, 2-nonynoic acid, methyl ester, methyloctyne carboxylate, methyloctyne carbonate, methyl octin carbonate, octynecarboxylic acid, methyl ester, methyl octynecarboxylate
PubChem CID 8137
ChEBI CHEBI:51749
Nombre IUPAC non-2-inoato de metilo
SMILES CCCCCCC#CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl non-2-ynoate
% mín. CAS 95.0
Densidad 0.9150g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%+
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3(CH2)5Cidentical toCC(O)OCH3
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.23
Porcentaje de pureza 95%