Learn More
Methyl non-2-ynoate, ≥95%, Maybridge™
Código de producto. 10150742
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10150742 50 g 50 g
10466672 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10150742 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB00926EE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 111-80-8
Fórmula molecular C10H16O2
Peso molecular (g/mol) 168.236
Número MDL MFCD00009547
Clave InChI NTLJTUMJJWVCTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-nonynoate, 2-nonynoic acid methyl ester, methyl octine carbonate, methyl octyne carbonate, 2-nonynoic acid, methyl ester, methyloctyne carboxylate, methyloctyne carbonate, methyl octin carbonate, octynecarboxylic acid, methyl ester, methyl octynecarboxylate
PubChem CID 8137
ChEBI CHEBI:51749
Nombre IUPAC non-2-inoato de metilo
SMILES CCCCCCC#CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl non-2-ynoate
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%+
Fórmula lineal CH3(CH2)5Cidentical toCC(O)OCH3
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.23
Porcentaje de pureza 95%