Learn More
Nitracetato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11389555 10 g 10 g
11379555 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389555 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18950.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2483-57-0 | C3H5NO4 | 119.076 g/mol
Methyl nitroacetate is used in the synthesis of aromatic and heteroaromatic linear (E)-alfa-nitro-arylpentenoates. It is also used to prepare phenyliodonium ylide. Further, it is utilized in the highly enantioselective and diastereoselective copper(I)-catalyzed cyclopropanation of alkenes. In addition to this, it is employed in the production of methyl (Z)-2-nitro-3-(4-nitrophenyl)-2-propenoate through reaction with 4-nitrobenzylideneaniline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El nitroacetato de metilo se utiliza en la síntesis de aromáticos y heteroaromáticos lineales (E)-alfa-nitro-arilpentenoatos. También se utiliza para preparar iluro de feniliodonio. Además, se utiliza en la ciclopropanación altamente enantioselectiva y diastereoselectiva de cobre(i) catalizada de alquenos. Además, se emplea en la producción de metil (Z)-2-nitro-3-(4-nitrofenil)-2-propenoato por reacción con 4-nitrobencilideneanilina.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter y la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2483-57-0
Fórmula molecular C3H5NO4
Peso molecular (g/mol) 119.076
Número MDL MFCD00075480
Clave InChI ALBSWLMUHHZLLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl nitroacetate, nitroacetic acid methyl ester, acetic acid, nitro-, methyl ester, methylnitroacetate, methyl nitrozcetate, methyl nitro acetate, zlchem 149, methyl a-nitroacetate, methyl 2-nitroethanoate, acmc-1clk8
PubChem CID 17206
Nombre IUPAC metil 2-nitracetato
SMILES COC(=O)C[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl nitroacetate
Densidad 1.294
Punto de ebullición 195°C to 198°C
Temperatura de inflamación 105°C (221°F)
Olor Ester-like
Fórmula lineal O2NCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.426
Cantidad 10 g
Beilstein 1758670
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ether and most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.08
Porcentaje de pureza 98%