Learn More
Nicotinoilacetato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10147950 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10147950 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
1 options
Código de producto. 10147950 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425490025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl nicotinoylacetate
Nombre de nota 95%
CAS 54950-20-8
Punto de fusión 34.0°C to 42.0°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H9NO3
Número MDL MFCD00216524
Cantidad 2.5 g
Sinónimo methyl nicotinoylacetate, methyl 3-oxo-3-pyridin-3-yl propanoate, 3-oxo-3-pyridin-3-ylpropionic acid methyl ester, 3-pyridinepropanoic acid, .beta.-oxo-, methyl ester, methyl 3-oxo-3-3-pyridyl propanoate, methyl 3-pyridinecarbonyl acetate, methyl 2-nicotinoyl acetate, 3-pyridinepropanoic acid, beta-oxo-, methyl ester, methyl-3-oxo-3 3-pyridinyl propanoate
Información de solubilidad Solubility in water: neglegible
Clave InChI JUQKVXRLRKKRPL-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)CC(=O)C1=CC=CN=C1
Nombre IUPAC 3-oxo-3-piridin-3-ilpropanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 179.18
PubChem CID 108645
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos