Learn More
Nicotinato de metilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyl nicotinate |
| CAS | 93-60-7 |
| Fórmula molecular | C7 H7 N O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Methyl Nicotinate, 3-Pyridinecarboxylic acid, methyl ester (9CI, ACI), Nicotinic acid, methyl ester (6CI, 7CI, 8CI), 3-(Carbomethoxy)pyridine, 3-(Methoxycarbonyl)pyridine, m-(Methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 3-pyridinecarboxylate, Nicometh, NSC 13126, NSC 403799 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | metil piridina-3carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 137.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0477 |