Learn More
Nicotinato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30050672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050672 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30050672 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0549.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Nicotinato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl nicotinate
CAS 93-60-7
Nombres de analitos o componentes Methyl nicotinate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H7 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Methyl Nicotinate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
SMILES COC(=O)c1cccnc1
Nombre IUPAC metil piridina-3carboxilato
Peso molecular (g/mol) 137.14
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 137,0477 g/mol