Learn More
Methyl nicotinate, MedChemExpress
Código de producto. 16458796
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458796 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458796 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1695
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Methyl nicotinate, the methyl ester of Niacin found in alcoholic beverages, that is used as an active ingredient as a rubefacient in over-the-counter topical preparations indicated for muscle and joint pain.
Methyl nicotinate, the methyl ester of Niacin found in alcoholic beverages, that is used as an active ingredient as a rubefacient in over-the-counter topical preparations indicated for muscle and joint pain.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl nicotinate
CAS 93-60-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H7NO2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (729.18 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (729.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CN=C1)OC
Peso molecular (g/mol) 137.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Research
Forma física Crystals
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation