Learn More
Nicotinato de metilo, LoGiCal
Código de producto. 30460640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460640 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460640 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0549.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl nicotinate
CAS 93-60-7
Nombres de analitos o componentes Methyl nicotinate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H7 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methyl Nicotinate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES COC(=O)c1cccnc1
Nombre IUPAC metil piridina-3carboxilato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 137.14
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 137,0477 g/mol