Learn More
Nicotinato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10356480 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Pakningsstørrelse:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Envase Pakningsstørrelse
10356480 500 g Frasco de plástico 500 g
10764071 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10356480 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127215000
 Artículo restringido
En stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 93-60-7 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-60-7
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00006388
Clave InChI YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl nicotinate, nikomet, methylnicotinate, nicotinic acid methyl ester, nicometh, methyl 3-pyridinecarboxylate, methyl-nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, methyl ester, heat spray, nicotinic acid, methyl ester
PubChem CID 7151
Nombre IUPAC metil piridina-3carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CN=CC=C1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Methyl nicotinate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 38.0°C to 43.0°C
Color Marrón a blanco
Punto de ebullición 209.0°C
Temperatura de inflamación 95°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 22, 39
Índice Merck 15, 6173
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl nicotinate
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Faresætning
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sikkerhedssætning
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.