Learn More
Metil nervonato, 99 %, patrón analítico para GC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15590634 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15590634 500 mg 500 miligramos
15580634 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15590634 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460375000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2733-88-2 | C25H48O2 | 380.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2733-88-2
Fórmula molecular C25H48O2
Peso molecular (g/mol) 380.65
Clave InChI AINIZSBLAFHZCP-KHPPLWFESA-N
Sinónimo nervonic acid methyl ester, methyl nervonate, methyl z-tetracos-15-enoate, methyl cis-15-tetracosenoate, selacholeic acid methyl ester, 15-tetracosenoic acid, methyl ester, z, methyl nervonate c24:1, z-methyl tetracos-15-enoate, methyl 15z tetracos-15-enoate, methyl 15z-15-tetracosenoate #
PubChem CID 5364841
Nombre IUPAC metil (Z)-tetracos-15-enoato
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl nervonate
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula lineal CH3(CH2)7CHCH(CH2)13COOCH3
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.65
Porcentaje de pureza 99%